308102
N,N-Dimethylhexylamine
98%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
146-150 °C (lit.)
Densité
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter