Key Documents
302244
Sigma-Aldrich
Indoline-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges