Documents
292141
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
Clé InChI
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36.00 °C - closed cup