290432
3,4-Difluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
46-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup