281506
Methyl 4-methoxyacetoacetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/8.5 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-4-5(7)3-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter