277363
4,5-Dichloroimidazole
≥98%
Synonyme(s) :
4,5-Dichloro-1H-imidazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Pf
183-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1nc[nH]c1Cl
InChI
1S/C3H2Cl2N2/c4-2-3(5)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)
Clé InChI
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Application
- phosphinite complexes
- 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3