Key Documents
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluoronitrobenzene
98%
Synonyme(s) :
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
182-185 °C (lit.)
Pf
3.5 °C (lit.)
Densité
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Clé InChI
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trifluoronitrobenzene has been used in preparation of 4-methoxy-2,6-difluoroanilines, versatile building blocks in medicinal chemistry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)