245011
Triruthenium dodecacarbonyl
99%
Synonyme(s) :
Ruthenium carbonyl, tri-Ruthenium dodecacarbonyl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Chaîne SMILES
[Ru].[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Ru/c12*1-2;;;
Clé InChI
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Contenu apparenté
The Krische group has developed a broad class of “C-C bond forming transfer hydrogenations” wherein the exchange of hydrogen between alcohols and unsaturated reactants serves to generate aldehyde-organometal pairs that combine to give products of carbonyl addition.