Documents
241946
Sigma-Aldrich
1-Iodopentane
98%
Synonyme(s) :
n-Amyl iodide, Pentyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.05
Numéro Beilstein :
1730982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
154-155 °C (lit.)
Densité
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum