Key Documents
239437
Sigma-Aldrich
3-Ethoxypropylamine
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro Beilstein :
1732287
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
136-138 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethoxypropylamine was used to partially open the rigid oxetane chain, during the synthesis of oxetane-based oligomers, to generate some specific properties.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
33 °C - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and modification of oxetane based oligomers with 3-ethoxypropylamine by focused microwave irradiation.
Baudel V, et al.
Eur. Polymer J., 38(3), 615-618 (2002)