226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Synonyme(s) :
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
Clé InChI
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup