222720
4-Fluorocinnamic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
209-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable