197777
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
97%
Synonyme(s) :
α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, Clofibric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013) , Pparg(19016)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable