185086
Sodium cyanate
96%
Synonyme(s) :
Sodium isocyanate, Zassol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pertinence de la réaction
core: sodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable