Key Documents
179698
Sigma-Aldrich
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure
98%
Synonyme(s) :
2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O7 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
Pf
88-90 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
Clé InChI
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable