173479
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
4-Methoxysalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
158-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable