156035
3-(Trifluoromethyl)phenol
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.56 mmHg ( 40 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
178-179 °C (lit.)
Pf
−2-−1.8 °C (lit.)
Densité
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
Clé InChI
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter