138827
1,3,5-Trimethoxybenzene
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Phloroglucinol trimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
solid
Point d'ébullition
255 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable