133337
4-Acetamidobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
N-Acetyl-PABA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
259-262 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable