127078
N,N,N′,N′-Tetraethylethylenediamine
98%
Synonyme(s) :
TEEDA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4343 (lit.)
Point d'ébullition
189-192 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCN(CC)CC
InChI
1S/C10H24N2/c1-5-11(6-2)9-10-12(7-3)8-4/h5-10H2,1-4H3
Clé InChI
DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter