113239
1-Phenyldodecane
97%
Synonyme(s) :
Dodecylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
Pf
3 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Clé InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup