Principaux documents
112720
Sigma-Aldrich
N,N-Diéthyléthylènediamine
≥99%
Synonyme(s) :
2-Diéthylaminoéthylamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Beilstein:
605299
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
145-147 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
D15800339030127582
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine, hydroxyl
Application
La N,N-Diéthyléthylènediamine a été utilisée dans l′amidation oxydative des diesters d′hydrogénophosphate pour la synthèse des oligonucléotides[1]
La N,N-Diéthyléthylènediamine a été utilisée pour créer des agents d′imagerie ciblant la mélanine par TEP (tomographie par émission de positons) et TEMP (tomographie par émission monophotonique)[2]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J M Dagle et al.
Nucleic acids research, 28(10), 2153-2157 (2000-04-25)
We have designed a new class of modified antisense oligodeoxyribonucleotides (ODN) consisting of a central contiguous stretch of 6-8 unmodified nucleotides flanked by 3'- and 5'-regions containing several nucleotides joined by cationic internucleoside linkages. The positive charge results from modification
Hongguang Liu et al.
Molecular pharmaceutics, 10(9), 3384-3391 (2013-08-10)
Radiofluorinated benzamide and nicotinamide analogues are promising molecular probes for the positron emission tomography (PET) imaging of melanoma. Compounds containing aromatic (benzene or pyridine) and N,N-diethylethylenediamine groups have been successfully used for development of melanin targeted PET and single-photon emission
Diana Salakhieva et al.
International journal of pharmaceutics, 517(1-2), 234-246 (2016-12-10)
A series of 14 cationic derivatives of poly(aspartic acid) i.e. cationic polyaspartamides with different (dialkylamino)alkyl and alkyl or hydroxyalkyl side groups was synthesized by nucleophilic addition on polysuccinimide. The resulting polyaspartamides have moderate amphiphilic properties. Relationships between the structure and
Vincenzo Taresco et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 52, 72-81 (2015-05-09)
The application of magnetic nanoparticles (MNPs) in medicine is considered much promising especially because they can be handled and directed to specific body sites by external magnetic fields. MNPs have been investigated in magnetic resonance imaging, hyperthermia and drug targeting.
Feng-Yun J Huang et al.
International journal of nanomedicine, 10, 463-473 (2015-01-28)
In this study, the (188)Re-labeled PEGylated nanoliposome ((188)Re-liposome) was prepared and evaluated as a therapeutic agent for glioma. The reporter cell line, F98(luc) was prepared via Lentivector expression kit system and used to set up the orthotopic glioma-bearing rat model