10907
Chloroacetaldehyde solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥45.0% in H2O (density determination)
Synonyme(s) :
CLACH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Forme
solid
Concentration
≥45.0% in H2O (density determination)
Point d'ébullition
80-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
Clé InChI
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter