108790
Glutaraldehyde sodium bisulfite addition compound
About This Item
Produits recommandés
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear (colourless to dark yellow-orange)
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
OS(C(O)CCCC(O)S(O)(=O)=O)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H12O8S2.2Na/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13;;/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
YGZZDQOCTFVBFC-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable