Merck
AccueilApplicationsBiologie des protéinesLyse et extraction des protéines
Lyse et extraction des protéines
Illustration numérique contenant plusieurs cellules colorées en bleu, représentant des cellules humaines, en suspension dans un environnement de couleur bleu clair.
Lors de la purification des protéines pour des études fonctionnelles ou structurelles ou pour le traitement préparatoire et la production, la première étape consiste à rompre les cellules ou les tissus pour accéder aux protéines cibles. La lyse cellulaire et la solubilisation des protéines sont essentielles pour une analyse et un traitement efficaces. La méthode d'extraction choisie pourra être enzymatique, chimique, mécanique ou une combinaison des trois.
Catégories à la une
Lyse cellulaire pour l'extraction des protéines.
Réactifs et activateurs de lyse cellulaire complète
Kits d'extraction de protéines, tampons de lyse cellulaire et réactifs permettant de solubiliser les protéines à partir de cultures de cellules de bactéries, de levures et d'insectes ainsi que de plantes et de mammifères et d'échantillons de tissus.
Commander des produits
Représentation en 3D de molécules de protéines violettes complexes flottant sur un fond bleu foncé. Les molécules, de tailles variées, sont éparpillées et possèdent une structure complexe présentant de multiples parties saillantes et cavités. Les molécules sont mises en évidence par l'éclairage, qui leur donne un aspect brillant.
Cocktails d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases
Cocktails et inhibiteurs de protéases et de phosphatases pour empêcher la protéolyse et la déphosphorylation des protéines, et préserver l'état actif des protéines pendant la lyse cellulaire, l'extraction des protéines et la préparation des échantillons.
Commander des produits
Techniques de fractionnement subcellulaire
Réactifs de fractionnement subcellulaire, d'enrichissement et de déplétion
Explorez les protéines de manière précise : découvrez nos kits de fractionnement subcellulaire, d'enrichissement des protéines et d'extraction dédiés à divers types d'échantillons en recherche protéomique.
Commander des produits
Image à fort grossissement de bulles de détergent de différentes tailles
Détergents - anioniques, cationiques, zwitterioniques et antimousse
Découvrez des détergents biologiques polyvalents et des tensioactifs conçus pour la lyse, l'électrophorèse, le western blotting, la transfection et les applications de recherche. Possibilité de choisir des options respectant le règlement REACH.
Commander des produits
Il existe une multitude de techniques pour lyser les cellules et préparer leur contenu pour l'analyse. Des techniques douces sont généralement utilisées lorsque l'échantillon est constitué de cellules sanguines ou de cellules en culture faciles à lyser. À l'inverse, des méthodes plus vigoureuses sont employées pour rompre les cellules plus coriaces comme les cellules bactériennes ou végétales, ou encore les cellules de mammifères incluses dans du tissu conjonctif.
  • Lyse par détergents : Lyse par détergents : La lyse par détergents est une méthode douce qui peut être utilisée sur les cellules de mammifères, les cellules bactériennes, les levures et les plantes. Les suspensions cellulaires sont centrifugées à basse vitesse et remises en suspension dans une solution de lyse contenant des détergents dont l'action rompt la membrane cellulaire. Les membranes sont solubilisées, causant la lyse des cellules et la libération de leur contenu. Il peut être nécessaire d'éliminer les détergents en aval s'ils perturbent l'analyse ou la production.
  • Lyse par congélation/décongélation : Cette technique peut être utilisée sur des suspensions de cellules de mammifères ou de cellules bactériennes. La suspension cellulaire est congelée rapidement dans de l'azote liquide. L'échantillon est ensuite décongelé et remis en suspension dans un tampon de lyse à l'aide d'une pipette ou par un mélange délicat au vortex, l'opération étant répétée plusieurs fois. Entre deux cycles, l'échantillon est centrifugé et le surnageant contenant les protéines solubles est conservé.
  • Choc osmotique : Cette méthode très douce peut être suffisante pour la lyse de cellules bactériennes ou de cellules de mammifères en suspension sans utilisation de détergent. Souvent associée à une fragmentation mécanique, cette méthode repose sur le passage d'un milieu à forte pression osmotique à un milieu à faible pression osmotique. Elle convient bien aux applications où le lysat doit ensuite être fractionné en composants subcellulaires.
  • Ultrasonication : Cette technique d'extraction protéique est très souvent utilisée sur les suspensions cellulaires. Les cellules sont lysées par des ondes sonores à haute fréquence produites par une sonde plongée dans l'échantillon. Ces ondes sonores créent une zone de basse pression qui rompt les membranes cellulaires.
  • Méthodes mécaniques : Les protéines peuvent être extraites des cellules et des tissus par des moyens simples mais efficaces de fragmentation et de broyage. Par exemple, les membranes cellulaires peuvent être rompues par des forces de cisaillement liquide à l'aide d'un homogénéiseur ou d'un broyeur de tissus de type Dounce ou Potter-Elvehjem. Les tissus peuvent être homogénéisés par hachage ou broyage dans un tampon froid à l'aide d'un blender Waring ou d'un homogénéiseur Polytron®. Il est également possible de congeler les tissus ou les cellules dans de l'azote liquide, puis de les broyer en une poudre fine à l'aide d'un mortier et d'un pilon en présence d'oxyde d'aluminium ou de sable. Une agitation rapide des cellules en présence de fines billes de verre détruit les parois cellulaires. Cette méthode est efficace sur la majorité des bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
  • Digestion enzymatique : Digestion enzymatique : Des méthodes de digestion enzymatique sont souvent utilisées pour extraire les protéines des bactéries, des levures ou des cellules eucaryotes incluses dans des tissus fibreux, où les membranes cellulaires sont entourées d'une structure protectrice robuste. Les enzymes ou cocktails d'enzymes de lyse cellulaire tels que le lysozyme, la mutanolysine, le métapolyzyme, la lysonase et la pronase peuvent être utilisés conjointement avec des enzymes de digestion tissulaire (à savoir, la collagénase, la chondroïtinase, l'hyaluronidase) pour dissoudre ou rompre les parois cellulaires, les enveloppes, les capsules, les capsides et autres structures difficiles à cisailler par des méthodes mécaniques seules. La digestion enzymatique peut être suivie d'une homogénéisation, d'une sonication ou d'un mélange vigoureux au vortex dans un tampon de lyse.
De plus, étant donné que la lyse cellulaire peut libérer des protéases et des phosphatases endogènes susceptibles de dégrader la molécule cible, les échantillons doivent être protégés par des inhibiteurs de protéases et de phosphatases pendant la lyse cellulaire et la purification ultérieure afin d'éviter une perte incontrôlée de la cible.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents