Cytométrie en flux
La cytométrie en flux est une technologie qui utilise un ou plusieurs lasers pour réaliser une analyse multiparamétrique sur des cellules individuelles. Chaque cellule ou particule est analysée par diffusion de la lumière visible ou par fluorescence lorsqu'elle passe rapidement devant chaque laser. Indépendamment de l'analyse de la diffusion de la lumière, les mesures de fluorescence sont réalisées par transfection et expression de protéines fluorescentes courantes (par exemple, la protéine fluorescente verte ou GFP) et par coloration avec des anticorps conjugués ou des colorants fluorescents. La cytométrie en flux est une technologie puissante qui est couramment utilisée dans les applications de la recherche en biologie moléculaire et cellulaire, notamment en immunologie, en biologie du cancer et dans la recherche sur les maladies.
Catégories à la une
Explorez notre sélection d'anticorps de grande qualité pour la cytométrie en flux afin de trouver les anticorps primaires et secondaires convenant parfaitement à vos recherches utilisant l'analyse par cytométrie en flux.
Découvrez les anticorps recombinants ZooMAb®, conçus pour offrir une constance et des performances exceptionnelles dans diverses applications.
Découvrez nos ressources et réactifs pour anticorps secondaires pour vous aider à choisir les bons anticorps secondaires afin de réaliser votre prochaine avancée scientifique.
Anticorps et marqueurs de cytométrie en flux
Une analyse par cytométrie en flux nécessite divers anticorps et marqueurs. Les anticorps de cytométrie en flux se fixent spécifiquement à différents marqueurs cellulaires, ce qui facilite la caractérisation du type de cellule et l'évaluation des modifications de l'expression des protéines dans le cadre de l'expérience. En fonction de la méthodologie expérimentale, de nombreux types de marqueurs peuvent être utilisés pour visualiser les anticorps et ainsi assurer la détection durant la cytométrie en flux, notamment des colorants d'acides nucléiques, des colorants de viabilité cellulaire, des colorants polymères, des points quantiques, de petites molécules organiques et des protéines fluorescentes. Les anticorps sont typiquement marqués par conjugaison directe (soit sous forme de produits disponibles dans le commerce, soit avec des kits de conjugaison permettant à l'utilisateur final de réaliser la réaction), ou via l'emploi d'anticorps secondaires.
Applications de la cytométrie en flux
De nombreux domaines d'étude utilisent la cytométrie en flux et analysent souvent plusieurs paramètres au sein de diverses populations de cellules. Les applications courantes de la biologie moléculaire comprennent l'analyse de protéines fluorescentes exprimées par recombinaison dont l'expression a été induite dans différents types de cellules afin d'élucider la fonction des gènes ou pour le suivi in vivo des cellules. Si la coloration de l'ADN permet l'analyse du cycle cellulaire, l'utilisation d'anticorps permet une multitude d'analyses, notamment la transduction des signaux, l'ARN et l'expression des protéines. Cependant, l'immunophénotypage est l'une des applications les plus courantes de la cytométrie en flux. Dans le cas de l'immunophénotypage, des anticorps conjugués à des fluorochromes ciblent de multiples antigènes de surface cellulaire pour identifier des cellules immunitaires spécifiques au sein d'une population de cellules.
Analyse des données de cytométrie en flux
L'analyse des données de cytométrie en flux implique souvent l'identification d'une région spécifique de cellules ou d'un groupe de cellules et l'application de paramètres supplémentaires dans le cadre de l'expérience, y compris la recherche de facteurs supplémentaires d'identification des cellules, afin de mieux comprendre l'identité cellulaire. Il existe une multitude de logiciels qui sont couramment utilisés pour faciliter ce type d'analyse de données ainsi que d'autres analyses du cycle cellulaire.
Instruments de cytométrie en flux
Les principaux composants utilisés dans les cytomètres en flux sont : l'électronique, l'optique et la fluidique. La fluidique est le système d'acheminement du liquide qui dirige l'échantillon vers les composants optiques, composés d'un bloc optique d'excitation (laser) et d'un bloc optique de collecte constitué de photodiodes et de tubes photomultiplicateurs (PMT). Il est important de noter que les composants électroniques convertissent les informations provenant des détecteurs en signaux numériques qui sont interprétés par des ordinateurs. L'utilisation conjointe de systèmes supplémentaires permet d'effectuer des analyses plus avancées, notamment l'utilisation de trieurs de cellules pour purifier et collecter les échantillons et l'utilisation de cytomètres imageurs qui combinent la cytométrie en flux et la microscopie à fluorescence.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Uncover tips for multicolor flow cytometry experiments, including the challenges in multicolor flow cytometry, steps for how to build a multicolor flow cytometry panel, tandem dyes, and tools for multicolor assay design.
- Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
- Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
- Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
- Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
- Afficher tout (10)
Protocoles apparentés
- Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.”
- Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
- Immunofluorescence Protocol details Prestige Antibodies' subcellular localization studies in A-431, U-2 OS, and U-251MG cell lines.
- Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
- How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
- Afficher tout (7)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]