Analyse des pathogènes et des micro-organismes d'altération
Les tests des pathogènes sont utilisés pour identifier les micro-organismes pathogènes, susceptibles de nuire au consommateur, dans des environnements de production, des ingrédients ou des produits finis. Les différents types de pathogènes incluent des souches de bactéries spécifiques, des virus, des champignons ou des parasites qui peuvent provoquer une maladie chez leur hôte. Des tests des pathogènes sont continuellement pratiqués tout au long du procédé de production, depuis les matières premières jusqu'au produit fini pour garantir la sécurité du consommateur et sont soumis à des directives réglementaires sur la sécurité alimentaire strictes.
Catégories à la une
Découvrez des milieux de culture microbiologique de haute qualité. Choisissez entre des options déshydratées ou prêtes à l'emploi, conformes aux normes de l'industrie et aux exigences réglementaires.
Les tests des pathogènes sont une composante essentielle et un facteur de réussite important de programmes de sécurité alimentaire et de contrôle des procédés efficaces. Explorez notre large gamme de produits pour la détection des pathogènes qui répondront à vos besoins.
Explorez notre large gamme de matières premières pour milieux de culture et suppléments pour la microbiologie. Toutes nos matières premières et tous nos suppléments pour milieux de culture peuvent être manipulés sans danger et garantissent des performances optimales.
Notre collection de systèmes d'analyse comprend des milieux de culture alternatifs et rapides permettant d'obtenir rapidement des résultats fiables sur les micro-organismes indicateurs dans le cadre d'une méthode permettant de gagner du temps.
SERVICES DE TESTS DE BIOSÉCURITÉ
Services de tests de biosécurité pour étudier les mAb et le matériel des thérapies géniques et cellulaires et des vaccins afin de s'assurer qu'ils ne contiennent aucun agent non endogène ou ne présentent aucun résultat inattendu susceptible de provoquer des défaillances catastrophiques dans les procédés en aval, comprenant : des tests microbiologiques et moléculaires.
Méthodes de détection des pathogènes
- Méthodes d'ensemencement et d'enrichissement classiques avec mise en culture et méthode rapide
- Méthodes à base de milieux prêts à l'emploi
- Technologie ELISA et dosage immuno-enzymatique
- PCR et détection moléculaire
- Tests à flux latéral
Micro-organismes indicateurs
Alors que les tests des pathogènes recherchent certains micro-organismes spécifiques, les tests des micro-organismes indicateurs cherchent à vérifier l'hygiène et la sécurité globales. Les indicateurs microbiens sont des micro-organismes qui ne sont pas nécessairement pathogènes, mais qui indiquent la présence potentielle de pathogènes. Détecter ces micro-organismes indicateurs signifie que le produit a été exposé à des conditions qui pourraient entraîner un risque accru de contamination pathogène. Les pathogènes peuvent être difficiles à détecter. C'est pourquoi des tests de micro-organismes indicateurs sont souvent utilisés comme méthodes supplémentaires pour évaluer les conditions d'hygiène d'un produit ou d'un environnement de production.
Tests de l'altération microbienne
Les tests de l'altération microbienne sont le procédé de détermination de la présence des micro-organismes d'altération qui entraînent une détérioration du produit, affectant la qualité et la sécurité. Ces derniers incluent les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, ainsi que les levures et les moisissures. Les micro-organismes d'altération ne sont pas pathogènes, mais peuvent modifier les propriétés physiques, telles que la texture, l'odeur, le goût ou la couleur, ou les propriétés chimiques d'un produit et le rendre impropre à la consommation. L'altération peut se produire à n'importe quelle étape de la chaîne de production agro-alimentaire et doit être contrôlée dans le cadre du contrôle qualité microbiologique. Les exigences de test varient d'une industrie à l'autre, en fonction des différents paramètres d'altération.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- Afficher tout (43)
Protocoles apparentés
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- Afficher tout (11)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]