Transfection et édition du génome
La transfection est un procédé qui consiste à introduire des acides nucléiques dans des cellules eucaryotes. Les cellules peuvent être transfectées de façon stable afin d'intégrer de l'ADN dans leur génome, ou de façon transitoire pour exprimer des protéines sur une durée temporaire. Des méthodes chimiques, physiques et biologiques sont utilisées pour transfecter les cellules, permettant l'étude de la fonction et de l'expression des gènes dans un environnement cellulaire. Les applications de la transfection cellulaire incluent la thérapie génique, la production de cellules souches pluripotentes induites (CSPi), l'extinction de gène par l'interférence ARN (ARNi) et la production d'anticorps et de protéines thérapeutiques.
Catégories à la une
Explorez notre gamme complète de réactifs de transfection essentiels, d'outils de sélection et de protocoles pour vos travaux qui exigent des résultats fiables en matière de transfection cellulaire.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics propose des technologies de pointe en matière d'édition du génome et de modulation de gènes, notamment CRISPR, Cas9 et ARNi.
Méthodes de transfection courantes
- Lipides et liposomes : Les lipides cationiques forment des liposomes contenant l'ADN ou l'ARN à délivrer. Ces liposomes fusionnent avec la membrane cellulaire et libèrent l'acide nucléique dans la cellule.
- Phosphate de calcium : Le phosphate de calcium facilite la liaison de l'ADN à la surface des cellules, permettant au matériel génétique de pénétrer dans la cellule par endocytose.
- Polymères cationiques : Dans une transfection à base de polymère, l'ADN exogène forme des complexes avec des polymères cationiques, comme le polyéthylèneimine (PEI), qui entrent dans les cellules hôtes par endocytose.
- Transduction lentivirale : Les cellules sont infectées avec des vecteurs lentiviraux modifiés, qui convertissent leur ARN viral en ADN double brin pour l'intégrer dans le génome hôte et le délivrer.
- Micro-injection : Les cellules cibles sont tout d'abord positionnées sous un microscope. L'acide nucléique est ensuite directement injecté dans le cytoplasme ou le noyau à l'aide d'un capillaire de précision en verre.
- Électroporation : Les cellules sont exposées à un courant électrique de haute intensité qui déstabilise les membranes, augmentant leur perméabilité en vue de la délivrance du gène.
La transfection est utilisée en routine dans les techniques d'édition génomique et d'extinction de gènes qui ont amélioré notre compréhension de processus biologiques complexes et ont permis d'utiliser la thérapie génique pour traiter des maladies.
- Les systèmes CRISPR-Cas exploitent un mécanisme de défense bactérien qui utilise des CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) génétiques, couplées à des endonucléases Cas (CRISPR-associated) pour couper l'ADN génomique à des endroits ciblés et retirer ou remplacer des gènes in vivo.
- Les nucléases à doigts de zinc (ZFN) modifiées sont constituées de domaines de liaison à l'ADN et d'endonucléases et clivent l'ADN au niveau de sites ciblés pour l'édition génomique.
- Les réactifs d'interférence par ARN tels que les petits ARN en épingle à cheveux (shRNA pour short hairpin RNA) et les petits ARN interférents (pARNi ou siRNA pour small interfering RNA) limitent les niveaux de transcription d'un gène pour l'extinction génique soit par suppression de la transcription soit par activation de processus de dégradation de séquences spécifiques d'ARN.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
- Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
- Automation ensures reproducible results in high-throughput assays like cell transfection, reducing manual handling variations.
- Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
- Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
- Afficher tout (17)
Protocoles apparentés
- Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
- Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
- Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
- Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
- Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
- Afficher tout (22)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]