Analyse d'images et imagerie de cellules vivantes
L'imagerie et l'analyse de cellules vivantes permettent aux scientifiques d'étudier les événements cellulaires dynamiques en temps réel, pour obtenir des informations uniques sur la biologie. Ces techniques sont très différentes de la PCR, de la cytométrie en flux, de l'immunocytochimie et de la coloration tissulaire à l'aide d'anticorps, qui analysent les événements cellulaires à un instant t. De nos jours, les améliorations survenues au niveau des caméras, des colorants fluorescents pour cellules vivantes, des protéines fluorescentes, de la compression vidéo, et de la microscopie en accéléré ont fait progressé notre capacité à visualiser et analyser les cellules vivantes, leurs interactions intercellulaires, et leurs processus subcellulaires avec une fidélité et un niveau de détail remarquables.
Catégories à la une
Technologie Duolink® PLA (Proximity Ligation Assay) pour détecter et quantifier...
Explorez nos essais permettant d'imiter les comportements cellulaires in vivo. Migration, invasion, chambre de Boyden et...
Le système microfluidique CellASIC® ONIX2 est une plateforme automatisée performante qui permet de manipuler avec précision l'environnement d'une culture cellulaire destinée à l'imagerie et l'analyse de cellules vivantes de mammifères, de levures et de bactéries.
Milieux de culture cellulaire standards, complexes et de spécialité pour diverses lignées cellulaires et applications. Nous proposons également des tampons de départ et des suppléments destinés à la mise au point de milieux personnalisés.
Systèmes d'imagerie de cellules vivantes
Diverses techniques sont utilisées pour visualiser les structures complexes et le comportement des cellules. Dans les analyses statiques, les cellules sont fixées et colorées, ce qui nécessite de tuer les cellules et donc de capturer un instant donné de la vie cellulaire. Même si les techniques statiques conviennent à certaines applications, elles ne donnent aucune information sur les activités cellulaires. Les approches dynamiques des cellules vivantes facilitent la visualisation de la structure, du comportement ou de la composition des cellules vivantes, sans coloration traditionnelle. Ces techniques sont idéales pour les applications qui doivent reproduire les conditions in vivo, ainsi que pour le développement d'essais prédictifs pour le criblage de médicaments.
Les systèmes d'imagerie de cellules vivantes ont recours à de l'optique, un contrôle environnemental et des réactifs perfectionnés qui rendent possible l'analyse à long terme des cellules de mammifères, de bactéries et de levures. Les systèmes de culture et d'imagerie qui reposent également sur de la microfluidique permettent de maîtriser précisément le microenvironnement de culture, notamment le débit, le mélange gazeux et la température, tout en limitant les contraintes physiques imposées aux cellules. L'imagerie et l'analyse de cellules vivantes convient à un certain nombre d'applications, notamment l'hypoxie, la migration cellulaire, la culture cellulaire en 3D, la dynamique cytosquelettique et le trafic des protéines. Les systèmes perfectionnés permettent d'automatiser les conditions de culture, l'administration et l'élimination des traitements, et les intervalles d'imagerie pour créer des images sous forme d'une image fixe ou de données vidéo.
Réactifs pour l'imagerie des cellules vivantes
Les milieux et suppléments destinés à l'imagerie des cellules vivantes sont conçus pour protéger les cellules des dommages cellulaires induits par la lumière durant les expériences en accéléré. Ces réactifs sont également formulés de façon à présenter un faible niveau d'autofluorescence et de photoblanchiment, ce qui améliore considérablement la qualité des images de cellules vivantes en fluorescence.
Il existe divers colorants pour cellules vivantes qui permettent d'étudier les processus dynamiques des cellules vivantes. Les colorants fluorescents d'organites pour cellules vivantes permettent de colorer sélectivement des organites spécifiques, tels que la membrane cellulaire, le noyau, le cytoplasme, les mitochondries, les lysosomes, le réticulum endoplasmique (RE), l'appareil de Golgi, et les protéines du cytosquelette, le tout sans augmenter la cytotoxicité. Il est également utile d'employer des colorants pour organites comme contre-colorants en imagerie de cellules vivantes dans les études fonctionnelles.
Des biocapteurs avec de la GFP et de la RFP peuvent aussi être utilisés pour détecter une protéine spécifique ainsi que son emplacement subcellulaire au sein des cellules vivantes, soit par microscopie à fluorescence soit par capture vidéo en accéléré. Les systèmes du type vecteur lentiviral sont un outil très prisé pour introduire des gènes et des produits de gène dans des cellules, avec de nombreux avantages par rapport à la transfection par voie chimique. Au-delà de la détection des organites, les colorants de cellules vivantes capables de pénétrer dans les cellules sont utilisés pour les applications telles que la détection de l'apoptose, l'étude de la viabilité cellulaire, de la santé cellulaire, de l'hypoxie, des espèces réactives de l'oxygène, l'imagerie avec indicateur de calcium, et les expériences sur les cellules souches et les cellules neurales.
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre bibliothèque de documents pour trouver des fiches de données de sécurité et des certificats.
Articles techniques apparentés
- Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
- Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
- PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
- Fluorescent calcium indicators and dyes to measure Ca+ flux used in calcium imaging experiments. Calcium ions (Ca2+) play vital cellular physiology roles in signal transduction pathways, in neurotransmitter release, in contraction of all muscle cell types, as enzyme cofactors, and in fertilization.
- Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Afficher tout (30)
Protocoles apparentés
- PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
- ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
- Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
- This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
- Afficher tout (6)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]