Y0002253
Teriflunomide for assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Teriflunomide, (Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamide, HMR 1726, N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamide, SU 20
About This Item
Productos recomendados
API family
teriflunomide
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
InChI key
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)