PHL89614
Cyanidin 3-arabinoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cyanidin 3-O-α-L-arabinoside chloride, Cyanidin 3-α-L-arabinopyranoside, Cyanidin 3-α-L-arabinoside, Cyanidin 3-arabinoside chloride
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C20H18O10.ClH/c21-9-4-12(23)10-6-16(30-20-18(27)17(26)14(25)7-28-20)19(29-15(10)5-9)8-1-2-11(22)13(24)3-8;/h1-6,14,17-18,20,25-27H,7H2,(H3-,21,22,23,24);1H/t14-,17-,18+,20-;/m0./s1
InChI key
ORTBMTXABUAMJS-HAHUOHMJSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?