PHL89273
Sakuranetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′-5-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 7-O-Methylnaringenin, Naringenin 7-O-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
InChI key
DJOJDHGQRNZXQQ-AWEZNQCLSA-N
Categorías relacionadas
General description
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?