854987
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma grosor
1.3 mm
Adaptador
thread for 13-425
compatibilidad
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)