Key Documents
55043
Kit RheBuild®
for use with 3725/3725I/3725-038/3725I-038
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 3725/3725I/3725-038/3725I-038
General description
Estos kits incluyen todas las herramientas y piezas necesarias para reparar los inyectores Rheodyne. Las piezas incluidas son aquellas que se dañan con más facilidad, se desgastan o se pierden. Los kits para inyectores de carga frontal incluyen: sello de rotor, montaje de la cara del estator, sello de aislamiento, guía de aguja, limpiador de puerto de aguja, dos llaves hexagonales, instrucciones de operación y un mini-manual. Las piezas pueden variar según el modelo de la válvula.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)