52613-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-18Lt
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinónimos:
Discovery® DSC-18Lt, PK54 3ML 500 mg
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
extent of labeling
11% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua)
- Unida monoméricamente, octadecil (11 %C), endcapped
- Retención creciente para moléculas hidrofóbicas moderadamente polares
- Utilizados para eluir moléculas hidrofóbicas muy grandes que son retenidas demasiado fuertemente en DSC-18
- Ofrece la posibilidad de diferenciar entre los metabolitos de drogas en aplicaciones de bioanálisis
- Utilice esta fase de menor retención para liberar rápidamente compuestos hidrofóbicos usando disolventes orgánicos más débiles en volúmenes más bajos
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.