Key Documents
28522-U
Supelco
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Un módulo separado se encuentra disponible y le permite purgar muestras acuosas en tubos adsorbentes a temperaturas ambientales. Este módulo puede también ser utilizado para generar una corriente humidificada dinámica del gas portador para la adición de estándares de calibración. El módulo de purga y trampa incluye el material de vidrio de purga y trampa, y un controlador de flujo independiente que permite al usuario establecer la velocidad de flujo de purga (húmedo) independientemente a la velocidad de flujo seco. El modelo de purga y trampa acepta viales estándar de rosca de 22mL para simplificar su preparación de muestra.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)