27507
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
17 mm × 60 mm
volumen
7 mL
Adaptador
thread for 15-425
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)