Key Documents
10439-U
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Sinónimos:
Adsorbente Carbopack
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Supelclean ENVI-Carb X, matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
product line
Carbopack
form
granular
packaging
bottle of 50 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
~240 m2/g
matrix
Carbopack X
matrix active group
carbon
particle size
120-400 mesh
pore size
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
density
~0.39 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
Carbotrap® X has a very high specific surface area and was used for the recovery of low boiling hydrocarbons like 1,3-butadiene and isoprene.
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.
Un carbón negro grafitizado (GCB) puede ser no poroso o poroso. El proceso de grafitización da lugar a una superficie muy pura con grandes propiedades de adsorción y desorción (si fueran precisas). Las interacciones de la superficie dependen únicamente de las fuerzas de dispersión de London. Estas partículas son:
  • Granulares
  • Friables
  • Utilizadas para moléculas con un tamaño de analito relativo a C3-C20+ n-alcanos.
  • Hidrófobas (pueden utilizarse en entornos muy húmedos)
En general los adsorbentes GCB ofrecen una fuerza de adsorción relativa más débil que los tamices moleculares de carbono (CMS) y una fuerza de adsorción relativa similar a la de los absorbentes compuestos por polímeros de carbono grafitizado esférico (SGPC). Nuestros productos Carbopack son un tipo de adsorbentes GCB.
  • Las partículas son de malla 40 y menores
  • Utilice la malla 40/60 para evitar la canalización (si se observa con un adsorbente Carbotrap® de malla 20/40)
  • Utilice una malla menor (60/80, 80/100, etc.) para todas las demás aplicaciones
  • Utilice el menor tamaño de partícula disponible siempre que la aplicación pueda soportar la caída de presión
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbón
Legal Information
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Stability of reactive low boiling hydrocarbons on carbon based adsorbents typically used for adsorptive enrichment and thermal desorption.
Dettmer K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 366 (1), 70-78 (2000)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
S A Heberle et al.
Analytical chemistry, 72(4), 840-845 (2000-03-04)
This paper describes a procedure for simultaneous enrichment, separation, and quantification of acetanilide herbicides and their major ionic oxanilic acid (OXA) and ethanesulfonic acid (ESA) metabolites in groundwater and surface water using Carbopack B as a solid-phase extraction (SPE) material.
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the
Artículos
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.