T0273
N-p-Tosyl-Gly-Pro-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate
Sinónimos:
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Arg-AMC, Tos-Gly-Pro-Arg-AMC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C30H37N7O7S.ClH/c1-18-7-10-21(11-8-18)45(42,43)34-17-26(38)37-14-4-6-24(37)29(41)36-23(5-3-13-33-30(31)32)28(40)35-20-9-12-22-19(2)15-27(39)44-25(22)16-20;/h7-12,15-16,23-24,34H,3-6,13-14,17H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,41)(H4,31,32,33);1H/t23-,24-;/m0./s1
Clave InChI
SRRKKDQGNHCPIE-UKOKCHKQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.