T0266
Sodium tauroursodeoxycholate
Sinónimos:
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Tauroursodeoxycholic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (TLC)
mol peso
521.69 g/mol
CMC
4
HLB
20.1
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
BHTRKEVKTKCXOH-LBSADWJPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenido relacionado
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.