Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17F3N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
478.45
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3
Trpvicin is a sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3. Trpvicin shows efficacy in the inhibition of itch and hair loss in mouse models. It appears that Trpvicin stabilizes TRPV3 channel in its a closed state.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?