R7385
Phosphoramidon disodium salt
powder, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-Leu-Trp disodium salt, N-(α-Rhamnopyranosylphosphono)-L-leucyl-L-tryptophan disodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phosphoramidon disodium salt, ≥97% (HPLC)
origen biológico
Streptomyces sp.
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CC(C)C[C@H](NP([O-])(=O)O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C([O-])=O
InChI
1S/C23H34N3O10P.2Na/c1-11(2)8-16(26-37(33,34)36-23-20(29)19(28)18(27)12(3)35-23)21(30)25-17(22(31)32)9-13-10-24-15-7-5-4-6-14(13)15;;/h4-7,10-12,16-20,23-24,27-29H,8-9H2,1-3H3,(H,25,30)(H,31,32)(H2,26,33,34);;/q;2*+1/p-2/t12-,16-,17-,18-,19+,20+,23-;;/m0../s1
Clave InChI
OQKHVXFOYFBMDJ-ODIUWQMJSA-L
Aplicación
- as the neprilysin (NEP) inhibitor: in amyloid beta (Aβ) uptake and degradation
- to study its effect on keratinase activity
- to treat primary microglia from wild-type mice
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)