Merck
NA2110
Sigma-Aldrich
Kits para ADN genómico bacteriano GenElute
sufficient for 70 purifications
Sinónimos:
ADN genómico bacteriano, Gen Elute
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for 70 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
El kit de ADN genómico bacteriano GenElute proporciona una forma sencilla y cómoda de aislar el ADN genómico puro de las bacterias gramnegativas. Para la mayoría de las bacterias grampositivas, el kit debe utilizarse junto con la lisozima (L4919) opcional para lisar con eficacia las gruesas paredes celulares de peptidoglucano. Se suministra una disolución de lisis para grampositivos como diluyente para preparar las disoluciones madre de lisozima.
El kit combina las ventajas de un sistema a base de sílice con un formato de microespín y elimina la necesidad de caras resinas, precipitación en alcohol y compuestos orgánicos peligrosos como el fenol y el cloroformo.
Application
El ADN genómico bacteriano purificado puede utilizarse en aplicaciones consecutivas, como:
  • digestiones con endonucleasas de restricción
  • PCR
  • Inmunotransferencias de Southern
  • clonación
Features and Benefits
  • Material de partida: Hasta 1,5 ml de cultivo
  • Producción prevista: Hasta 20 μg
  • Volumen de elución: 400 μl
  • Tiempo requerido: 70 – 120 min
  • Cociente A260/A280: 1,6 – 1,9
  • No se requiere fenol, cloroformo ni etanol
Principle
Las bacterias son lisadas en una disolución salina caotrópica para asegurar la desnaturalización completa de las macromoléculas. La adición de etanol hace que el ADN se una cuando el lisado se centrífuga a través de una membrana de sílice en un tubo de microcentrífuga. Después de lavar para eliminar los contaminantes, se eluye el ADN en-200 μl de disolución Tris-EDTA.
La producción prevista de ADN genómico variará dependiendo de la densidad celular del cultivo bacteriano y de las especies y cepas bacterianas utilizadas. El ADN purificado con el kit GenElute tiene un cociente A260/A280 comprendido entre 1,6 y 1,9, y puede tener una longitud de hasta 50 kb.
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Joyce M Sakamoto et al.
PloS one, 9(7), e101389-e101389 (2014-07-16)
The most significant vector of tick-borne pathogens in the United States is Ixodes scapularis Say (the blacklegged tick). Previous studies have identified significant genetic, behavioral and morphological differences between northern vs. southern populations of this tick. Because tick-borne pathogens are
Hyunjin Yoon et al.
Infection and immunity, 79(1), 360-368 (2010-11-03)
Salmonella enterica serovar Typhimurium is an intracellular pathogen and a main cause of food-borne illness. In this study, a quantitative PCR (qPCR)-based competitive index (CI) method was developed to simultaneously compare the growth of multiple Salmonella strains. This method was
David B Adimpong et al.
Genome announcements, 1(2), e0009713-e0009713 (2013-03-30)
The Bacillus sonorensis L12 draft genome sequence is approximately 4,647,754 bp in size with a G+C content of 45.2%. Over 86% of the genome contains protein-encoding genes, including several gene clusters for de novo biosynthesis of the nonribosomal lipopeptides iturin, bacitracin
Steffen Porwollik et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 394, 89-103 (2008-03-28)
Microarray technology provides a convenient and relatively inexpensive way of investigating the genetic content of bacterial genomes by comparative genomic hybridization. In this method, genomic DNA of an unknown bacterial strain of interest and that of a closely related sequenced
Subhajit Basu et al.
Microbial ecology, 65(4), 934-954 (2013-01-03)
A massive algal bloom of the dinoflagellate Noctiluca miliaris (green) was located in the Northern Arabian Sea by IRS-P4-2 (OCM-II) for microbiological studies, during two consecutive cruises of February-March 2009. Culturable bacterial load during bloom were ≈ 2-3-fold higher in
Artículos
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolos
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Contenido relacionado
Resumen de las técnicas habituales y las aplicaciones posteriores de la extracción y purificación del ADN genómico, el ADN plasmídico y el ARN total de células, tejidos, sangre, virus y otros tipos de muestra.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.