N5386
Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Sinónimos:
Endonuclease micrococcal, MNase, Micrococcal endonuclease
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Staphylococcus aureus
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad específica
100-300 units/mg protein
composición
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
técnicas
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
idoneidad
suitable for molecular biology
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)