M5375
D-(+)-Melezitose hydrate
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
α-D-Glc-[1→3]-β-D-Fru-[2→1]-α-D-Glc
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
honey bee (honey)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 86.8 to 89.2 °, c = 4% (w/v) in water
color
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
Clave InChI
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)