Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | $59.100 | |
| 10 vials | Comprobar disponibilidad del carrito | $286.000 |
Acerca de este artículo
$59.100
Quality Level
form
lyophilized powder
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels
mol wt
6,500-66,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Other Notes
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 6,500-66,000 Da | mol wt 6,500-200,000 Da | mol wt - | mol wt 8,000-220,000 Da |
| usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels | usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels | usage sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels) | usage - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M3913-10VL | 04061838256065 |
| M3913-1VL | 04061835490141 |