L8533
Lansoprazole
≥98% (TLC), powder
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.