L5900
Linoleic Acid-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (Safflower oil)
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Package size based on linoleic acid content.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.