Merck
G9023
Sigma-Aldrich
Suero de cabra
Sinónimos:
Suero, Serum from goat, Suero sano cabra
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
sterility
non-sterile
contains
preservative
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
El suero de cabra procede de un rebaño de donantes normales.
Application
El suero de cabra normal puede utilizarse como bloqueante o control negativo en los inmunoanálisis. Para la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica, el suero de cabra se utilizó entre el 1% y el 20% como bloqueante en varios estudios.
El suero de cabra se ha utilizado en:
  • inmunohistoquímica
  • inmunocitoquímica
  • inmunofluorescencia doble
  • enzimoinmunoanálisis (EIA)
Biochem/physiol Actions
El suero de cabra puede utilizarse con eficacia para el cultivo habitual de células de pez.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
John R Phillips et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(3), 758-763 (2004-02-27)
To investigate the change in axial eye dimensions resulting from stretching the sclera by acute elevation of intraocular pressure (IOP). IOP was increased to 100 mm Hg for 1 hour through an intravitreal cannula, while ocular component dimensions were monitored
R Duan et al.
The Journal of biological chemistry, 276(15), 11590-11598 (2001-01-19)
17beta-Estradiol (E2) induces c-fos protooncogene expression in MCF-7 human breast cancer cells, and deletion analysis of the c-fos promoter showed that the serum response element (SRE) at -325 to -296 was E2-responsive. The mechanism of ligand-activated estrogen receptor alpha (ERalpha)-dependent
Goat serum as an alternative to establish cell culture from Indian major carp, Cirrhinus mrigala
Nanda P K, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 45(3-4), 148-151 (2009)
T O Schneider et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 17(2), 192-199 (1999-04-30)
The objective of this study was to investigate the presence of a contractile actin isoform, alpha-smooth muscle actin, in annulus fibrosus cells in situ and in two and three-dimensional cultures. Annulus fibrosus cells were isolated from healthy adult dogs, serial
Tendon cell contraction of collagen-GAG matrices in vitro: effect of cross-linking
Torres DS, et al.
Biomaterials, 21(15), 1607-1619 (2000)