G9020
Gastrin I human
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
Gastrin I, heptadecapeptide, HG-17, Little gastrin I, human, [18-Pyroglutamic acid]big gastrin I-(18-34)-peptide amide, human, [pGlu18]-Big gastrin I fragment 18-34 amide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
2098.20
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentración
≤100%
técnicas
protein expression: suitable
solubilidad
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)CNC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)/t50-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
Clave InChI
GKDWRERMBNGKCZ-RNXBIMIWSA-N
Información sobre el gen
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Descripción general
The GAST gene is mapped to human chromosome 17q21. Gastrin is a linear peptide. It is a gastrointestinal hormone, produced by G cells in the stomach.
Aplicación
- to treat AGS stably transfected with gastrin receptor/cholecystokinin receptor 2 (CCK2R) (AGS-GR) cells to study the expression and secretion of clusterin (CLU) in human gastric cancer cells
- as a component of growth medium for culturing mouse normal esophageal epithelial organoid (mNEEO)
- as a supplement in basal culture media to use for organoid-like cultures
- as a molecular weight marker to calibrate superdex® 30 columns.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
anticuerpo
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.